Passa al contenuto
BDPH9BCDC00D
Bide Pharmatech
2-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
Sinonimo/i:
2-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O2F1
Peso molecolare:
170.18
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Inchi Key
CTZFMMKZSPJHOS-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)