Passa al contenuto
BDPH9BCDCA03
Bide Pharmatech
4',5-Di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Sinonimo/i:
4',5-di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H27N1
Peso molecolare:
281.44
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-9-7-14(8-10-15)17-13-16(20(4,5)6)11-12-18(17)21/h7-13H,21H2,1-6H3
Inchi Key
ODZBOWNEYXGNHD-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)