Passa al contenuto
BDPH9BCDCA8D
Bide Pharmatech
2-(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Sinonimo/i:
[5-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O2F4
Peso molecolare:
222.14
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-6-1-2-7(9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
Inchi Key
GWWZRGDMAFXULO-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)