Vai a
BDPH9BCDD7F6
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(piperidin-3-yl)acetate hydrochloride
Sinonimo/i:
ethyl 3-piperidinylacetate hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H18O2N1Cl1
Peso molecolare:
207.7
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NUFQPPPCFKZWRT-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)