Vai a
BDPH9C020EFA
Bide Pharmatech
(3-(Benzyloxy)prop-1-en-2-yl)benzene
Sinonimo/i:
(3-(benzyloxy)prop-1-en-2-yl)benzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H16O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.3
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-14(16-10-6-3-7-11-16)12-17-13-15-8-4-2-5-9-15/h2-11H,1,12-13H2
Inchi Key
ZMDWEVRZQXRVDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)