Vai a
BDPH9C021BE6
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-((3-methylbut-3-en-2-yl)oxy)benzene
Sinonimo/i:
1-bromo-4-((3-methylbut-3-en-2-yl)oxy)benzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-8(2)9(3)13-11-6-4-10(12)5-7-11/h4-7,9H,1H2,2-3H3
Inchi Key
NEFCBANZVNKIBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)