Vai a
BDPH9C021EE7
Bide Pharmatech
(E)-2-Ethylhex-2-enal
Sinonimo/i:
(2E)-2-ethyl-2-hexenal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H14O1
Peso molecolare:
126.2
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Inchi Key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)