Vai a
BDPH9C021F4D
Bide Pharmatech
1-Boc-D-prolyl-glycine
Sinonimo/i:
({[(2R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl}amino)acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H20O5N2
Peso molecolare:
272.3
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H20N2O5/c1-12(2,3)19-11(18)14-6-4-5-8(14)10(17)13-7-9(15)16/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
Inchi Key
PLJXCLBLFPFXEN-MRVPVSSYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)