Passa al contenuto
La manutenzione del sistema è prevista per domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 CET. I preventivi, le verifiche dei prezzi e le richieste sullo stato degli ordini potrebbero non essere disponibili temporaneamente.
Merck
Vai a
BL3H9B131C19
BLD Pharmatech
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Sinonimo/i:
2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 28.00
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 50.00
5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 194.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H3O2Cl2F3
Peso molecolare:
259.01
MDL number:
SKU del venditore: BD5557-250MG
CHF 28.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Inchi Key
WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)