Vai a
NMIM299
Heptaminol hydrochloride
NMI Australia
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.70
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI key
JZNBMCOSOXIZJB-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)