Vai a
COM448635541
Combi-Blocks, Inc.
4-Methoxy-2-phenylpyridine
Sinonimo/i:
4-methoxy-2-phenylpyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H11O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.23
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-11-7-8-13-12(9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Inchi Key
OXUCGUHGNJQWMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxy-2-phenylpyridine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)