Vai a
COM448638643
Combi-Blocks, Inc.
Minoxidil sulfate
Sinonimo/i:
2,6-diamino-4-(1-piperidinyl)-1-(sulfonatooxy)pyrimidin-1-ium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 73.85
5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 79.38
25 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 109.84
100 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 191.53
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H15O4N5S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.32
MDL number:
SKU del venditore: QA-3009-1G
CHF 73.85
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
Inchi Key
OEOLOEUAGSPDLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)