Vai a
COM448681237
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
Sinonimo/i:
3-(2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5(9)1-2-7-3-4-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9)
Inchi Key
XJXGOBWSTJVANH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5030
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)