Vai a
COM514239098
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Sinonimo/i:
2,5-difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H3O3N1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.1
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(9)6(2-5)10(12)13/h1-3H
Inchi Key
WGHZJFNNDXXIGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)