Vai a
COMH97ABDE99
Combi-Blocks, Inc.
Chloranilic acid sodium salt
Sinonimo/i:
disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diolate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6O4Cl2Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.95
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H2Cl2O4.2Na/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10;;/h9,12H;;/q;2*+1/p-2
Inchi Key
FITANBHHCLWRKG-UHFFFAOYSA-L
Purity
95%
Country of Origin
CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)