Vai a
COMH97E337F5
Combi-Blocks, Inc.
Phosphotungstic acid hydrate
Sinonimo/i:
diphosphooxidane triheptacontahydrate tetracosatungsten
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 80.77
25 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 115.38
100 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 205.37
500 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 641.49
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
5724.32
MDL number:
SKU del venditore: QF-5827-5G
CHF 80.77
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/O5P2.H2O.72O.24W/c1-6(2)5-7(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Inchi Key
YVZWSZZGHDWWJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P400679690455970
description
-
description
reagent grade
description
suitable for microscopy
description
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Purity
95%
Purity
-
Purity
-
Purity
-
Country of Origin
CN
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Inchi Code
1S/O5P2.H2O.72O.24W/c1-6(2)5-7(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Inchi Code
-
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5827
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)