Vai a
MATH03871FCA
Matrix Scientific
2-(Bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Sinonimo/i:
2-(bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H11N1Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.96
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H10BrN.BrH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Inchi Key
XBSPZBZXDDWESK-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Storage temp.
Freezer/Argon
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)