Vai a
MATH9C56E0E2
Matrix Scientific
(2R,3S,4S,5S,6R)-6-(((3E,5E,8S,9E,11S,12R,13E,15E,18S)-12-(((2R,3S,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(isobutyryloxy)-6,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-11-ethyl-8-hydroxy-18-((R)-1-hydroxyethyl)-9,13,15-trimethyl-2-oxooxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-3-yl)methoxy)-4-hydroxy-5-methoxy-2-methyltetrahydro-2H-pyran-3-yl 3,5-dichloro-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoate
Sinonimo/i:
(2R,3S,4S,5S,6R)-6-(((3Z,5Z,8S,9Z,11S,12R,13Z,15Z,18S)-12-(((2R,3S,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(isobutyryloxy)-6,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-11-ethyl-8-hydroxy-18-((R)-1-hydroxyethyl)-9,13,15-trimethyl-2-oxooxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-3-yl)methoxy)-4-hydroxy-5-methoxy-2-methyltetrahydro-2H-pyran-3-yl 3,5-dichloro-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 121.06
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 184.05
5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 499.02
SKU del venditore: 297217-250MG
CHF 121.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15-,25-19-,26-22-,27-21-,31-17-/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1
Inchi Key
ZVGNESXIJDCBKN-VUCVDCOISA-N
Purity
0.98
Storage temp.
Refrigerate
Country of Origin
US
Boiling Point
1046.4?A65.0
Melting Point
161
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1750TA9H9A9A7440AABH93DDDE3E
Fidaxomicin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1750
Fidaxomicin
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
-
Purity
0.98
Purity
-
Purity
99.82%
Purity
99%
Storage temp.
Refrigerate
Storage temp.
-
Storage temp.
-80/-20
Storage temp.
2~8C
Melting Point
161
Melting Point
-
Melting Point
-
Melting Point
-
Boiling Point
1046.4?A65.0
Boiling Point
-
Boiling Point
-
Boiling Point
-
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Country of Origin
CN
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15-,25-19-,26-22-,27-21-,31-17-/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1
Inchi Code
-
Inchi Code
1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15+,25-19-,26-22-,27-21-,31-17+/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1
Inchi Code
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)