Vai a
05-723-I
Anti-RhoE/Rnd3 Antibody, clone 4
clone 4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
4, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
clone
4, monoclonal
Quality Segment
isotype
IgG
Immunogen
Full-length recombinant murine Rho-related GTP-binding protein RhoE.
Biochem/physiol Actions
Clone 4 is a mouse monoclonal antibody that detects Rho-related GTP-binding protein RhoE.
Preparation Note
0.5 mg/mL. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Stable for 1 year at +2°C to +8°C from date of receipt.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-RhoE/Rnd3 Antibody, clone 4
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)