Merck
07-892
Anti-phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
PTK2B, Proline-rich tyrosine kinase 2, Focal adhesion kinase 2, FADK2, Cell adhesion kinase beta, RAFTK, Calcium-dependent tyrosine kinase, CADTK
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
ICC, WB
Citations:
3
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr402)
Gene Information
human ... PTK2B(2185)
General description
115 kDa
Immunogen
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human and rat phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402).
Application
Immunoblot Analysis: 1:1000 dilutions of this lot detected phospho-Pyk2 (Tyr402) in RIPA lysate of Pyk2 transfected CEF cells
This Anti-phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402) Antibody is validated for use in WB, IC for the detection of phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402).
Biochem/physiol Actions
Pyk2 phosphorylated on tyrosine residue 402
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)