Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23FN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.42
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H23FN2O4/c1-15(19(25)13-22)23-20(26)18(12-16-8-4-2-5-9-16)24-21(27)28-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,18H,12-14H2,1H3,(H,23,26)(H,24,27)
InChI key
ASXVEBPEZMSPHB-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, irreversible cathepsin B inhibitor. Blocks LPS-induced production of IL-1α and IL-1β. Suitable as a negative control for caspase-1 and caspase-2 inhibitors because it lacks an aspartic acid residue at the P1 position.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
Cathepsin-B
Cathepsin-B
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Schotte, P., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 21153.
Guo, H., et al. 1998. Exp. Cell Res.245, 57.
Rosenthal, P.J., et al. 1993. J. Clin. Invest.91, 1057.
Ahmed, N.K., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1201.
Rauber, P., et al. 1986. Biochem. J. 239, 633.
Shaw, E., et al. 1986. Biomed. Biochim. Acta 45, 1397.
Rasnick, D. 1985. Anal. Biochem. 149, 461.
Guo, H., et al. 1998. Exp. Cell Res.245, 57.
Rosenthal, P.J., et al. 1993. J. Clin. Invest.91, 1057.
Ahmed, N.K., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1201.
Rauber, P., et al. 1986. Biochem. J. 239, 633.
Shaw, E., et al. 1986. Biomed. Biochim. Acta 45, 1397.
Rasnick, D. 1985. Anal. Biochem. 149, 461.
Z-Phe-Ala-FMK
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?