Vai a
71007-M
NovaTaqTM PCR Master Mix
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 reactions
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 247.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.55
CHF 247.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
The NovaTaq PCR Master Mix is a ready-to-use 2X mixture of NovaTaq DNA Polymerase, ultrapure deoxynucleotides, and reaction buffer without MgCl2. The Master Mix simplifies the assembly of PCR reactions and offers advantages of time savings, consistency, and minimal risk of contamination. Simply add the NovaTaq PCR Master Mix to an equal volume containing the required amount of MgCl2, DNA template, and primers, and the reaction is ready for thermal cycling. The final diluted reaction contains 2.5 U of NovaTaq DNA Polymerase per 100 µl. Sufficient components are included for 200 standard 50-µl (or 100 × 100-µl) amplification reactions.
Disclaimer
Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser′s own internal research. No other patents rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)