Vai a
ABE403
Anticorpo anti-istone H3.3 G34R
from rabbit
Sinonimo/i:
H3.3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
L′istone H3.3 (UniProt: P84243) nell′uomo è codificato dal gene H3FA3 (chiamato anche H3.3A, H3F3, PP781, H3F3B, H3.3B) (Gene ID: 3020). Gli istoni sono proteine basiche nucleari che costituiscono la struttura portante dei nucleosomi nella cromatina degli eucarioti. Due molecole di ciascuno dei quattro istoni del core (H2A, H2B, H3 e H4) formano un ottamero attorno al quale si avvolge il DNA in unità ripetitive, chiamate nucleosomi, che limitano l'accessibilità del DNA ai sistemi di trascrizione cellulari che richiedono il DNA come templato. Gli istoni svolgono quindi un ruolo centrale nella regolazione della trascrizione, nel riparo e nella replicazione del DNA, oltre che nel mantenimento della stabilità cromosomica. L′accessibilità al DNA è regolata da una serie complessa di modificazioni post-traduzionali degli istoni, il cosiddetto codice istonico, e di rimodellamento del nucleosoma. L′istone H3.3 è espresso durante tutto il ciclo cellulare, indipendentemente dalla sintesi del DNA. Si tratta di una variante dell′istone H3 che sostituisce quest′ultimo in diversi nucleosomi contenenti geni attivi. Nelle cellule non in divisione è la forma prevalente dell′istone H3 e viene incorporato nella cromatina indipendentemente dalla sintesi del DNA. Anche se H3.3 può funzionare in modo molto simile all′H3 canonico come parte centrale del nucleosoma, durante tutto il ciclo cellulare questo istone viene anche depositato nelle regioni trascrizionalmente attive per sostituire i nucleosomi spiazzati. Nelle cellule tumorali, le mutazioni H3.3K27M e H3.3G34R/V sono espresse in maniera eterozigote, e un allele di H3F3A è il corrispondente wild-type. Nei tumori le mutazioni K27M e G34R/V sono mutualmente esclusive e mostrano profili di espressione genica e pattern di metilazione del DNA distinti. Quasi tutti i tumori portatori di mutazioni G34R/V presentano anche mutazioni ATRX/DAXX e sono caratterizzati da un allungamento alternato dei telomeri, un fenotipo classico delle cellule neoplastiche. (Rif.: Yuen, BT., and Knoepfler PS (2013). Cancer cell 24(5); 567-74).
Visualizzato a ~17 kDa; calcolato a 15,33 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Immunogen
Epitopo: sconosciuto
Peptide lineare coniugato corrispondente a 8 amminoacidi della regione N-terminale dell′istone H3.3 umano con una mutazione G34R.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anti-istone H3.3 G34R, N° Cat. ABE403, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro l′istone H3.3 con mutazione G34R ed è stato testato per l′uso nei saggi di immunoistochimica e Western blotting.
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela specificamente la forma con mutazione G34R dell′istone H3.3 umano. Non rileva l′istone H3.3 wild-type.
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Formato: purificata
Purificato per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting in cellule Hek293 transfettate con l′istone 3.3 con mutazione G34R.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare l′istone H3.3 G34R in cellule Hek293 transfettate con l′istone 3.3 con mutazione G34R.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ZRB1438ABE419MABE951
description
from rabbit
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 6C4A3, 1 mg/mL, from rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
-
UniProt accession no.
P84243
UniProt accession no.
P84243
UniProt accession no.
P84243
UniProt accession no.
P84243
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
does not flash
Punto di infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)