Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Accedi per visualizzare i prezzi
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
material
316L stainless steel holder (EN 1.4435; Locking Nut and Tool: Stainless steel SS2346, ASTM 303), EPDM rubber O-ring, polyphenylene sulfide (PPS) magazine (blue plastic portion)
needle size
2.0 mm
sterility
non-sterile
product line
NovaSeptum®
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
parameter
4-150 °C temp. range (39-302 °F), 6 bar max. pressure (87 psi)
fitting
50.5 mm TC inlet, 50.5 mm TC outlet
compatibility
for use with NovaSeptum® Cell Culture Sampling Units
storage temp.
room temp
General description
Il campionamento multiplo dei prodotti è fondamentale nel corso dell′intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo possono portare alla quarantena e possono anche far sì che sia necessario ripetere l′analisi.
Con il supporto CCS NovaSeptum® la contaminazione non è più un pericolo. Ideale per processi asettici e sterili, il design a tenuta ermetica evita che il campione venga contaminato, dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto di NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. L′elevata purezza delle unità di campionamento risulta ideale per applicazioni quali la regolazione del pH e l'inoculo nei processi di fermentazione e per applicazioni che richiedono materiali con affinità molto bassa per le proteine, i carboidrati complessi o le piccole molecole. Disponibile nel formato con sacca di raccolta piatta, che è possibile riporre o appendere con facilità.
Con il supporto CCS NovaSeptum® la contaminazione non è più un pericolo. Ideale per processi asettici e sterili, il design a tenuta ermetica evita che il campione venga contaminato, dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto di NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. L′elevata purezza delle unità di campionamento risulta ideale per applicazioni quali la regolazione del pH e l'inoculo nei processi di fermentazione e per applicazioni che richiedono materiali con affinità molto bassa per le proteine, i carboidrati complessi o le piccole molecole. Disponibile nel formato con sacca di raccolta piatta, che è possibile riporre o appendere con facilità.
Application
- Sterile and aseptic sampling in biopharmaceutical upstream and downstream manufacturing
- Multi-point in-process sampling from bioreactors, mixing vessels, and storage tanks with TC 50.5 mm connections
- Sterility testing, bioburden testing, and endotoxin testing sample collection
- Chemical analysis and pH analysis in aseptic processes
- Multi-use process environments requiring closed, contamination-free sampling
- Processes where product hold-up minimization and sample representativeness are critical
Features and Benefits
Finitura della superficie esterna: molata e lucidata a Ra 0,5 µm con lucidatura elettrica, sabbiatura con microsfere di vetro
Packaging
All open ends on the NovaSeptum® holders are protected with plastic covers. The holder is pre-assembled and packed in a closed box to reduce exposure.
Preparation Note
2x SIP cycles up to 135°C for 30min or 4x SIP cycles up to 145°C for 30min.
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supporto CCS per NovaSeptum®
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?