Merck
DP01
Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419)
This Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419) is validated for use in Immunoblotting
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
(SV40 infected cells)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(SV40 infected cells)
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample))
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS-1 mouse myeloma cells . Recognizes the ~94 kDa SV40 large T antigen and the ~20.5 kDa SV40 small T antigen.
Immunogen
the N-terminal domain of SV40 large and small T-antigen
Application
Immunoblotting Immunofluorescence (1-5 µg/mL)Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)