Vai a
EI10
Pepstatina A
≥90% (HPLC), lyophilized solid, aspartic proteinase inhibitor, Chemicon®
Sinonimo/i:
Pepstatin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Pepstatina A, Pepstatin A is an inhibitor of aspartic proteinases such as pepsin, cathepsins D and E
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
dry ice
General description
PM: 685.89
SEQUENZA: isovaleril-L-Val-L-Val-AHMHA-L-Ala-AHMHA
Biochem/physiol Actions
Tipo di inibitore: inibitore delle proteasi
Physical form
Purezza: >90,0%; polvere di colore giallo chiaro; pH 5,2 (soluzione 1%)
Preparation Note
Conservare essiccato a -20ºC per un massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento. La pepstatina A è solubile in DMSO o etanolo:acido acetico (9:1) alla concentrazione di 1 mg/mL. La pepstatina A è insolubile sia in acqua che in tamponi acquosi a pH vicino alla neutralità.
NOTA: si raccomanda di utilizzare un tampone acquoso a pH leggermente alcalino per diluire la soluzione della polvere ricostituita in uno dei succitati solventi organici. L'uso di acqua o acido acetico per diluire può causare la precipitazione della pepstatina A dalla soluzione.
Other Notes
Sostituisce: EI9
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PEPSRO77170P5318
Pepstatina A Pepstatin A is an inhibitor of aspartic proteinases such as pepsin, cathepsins D and E
Sigma-Aldrich
EI10
Pepstatina A
Pepstatin from Streptomyces species
Roche
PEPSRO
Pepstatin
Pepstatin A ≥100,000 U/mg
Sigma-Aldrich
77170
Pepstatin A
Pepstatin A microbial, Purity ≥98%
Sigma-Aldrich
P5318
Pepstatin A
description
Pepstatin A is an inhibitor of aspartic proteinases such as pepsin, cathepsins D and E
description
from Streptomyces species
description
≥100,000 U/mg
description
microbial, Purity ≥98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)