Vai a
FR139474088
K-080 Blue Std PS 10% 1 G
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
Quality Segment
form
microspheres
concentration
10.0%
description
Functional Group Plain, <5% (Standard Deviation)
diam.
0.750-0.890 μm
color
blue
Packaging
Polyethylene bottle
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)