Vai a
MABC97
Anticorpo anti-S1PR4/EDG6, clone 16B9.1
clone 16B9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Sphingosine 1-phosphate receptor 4, S1P receptor 4, S1P4, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 6, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-6, S1P receptor Edg-6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
16B9.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
16B9.1, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S1PR4(8698)
General description
Il recettore della sfingosina 1-fosfato 4 (S1PR4), detto anche EDG6, è presente, con livelli di espressione variabili, nei linfonodi, nel midollo osseo e nel timo dell'adulto, oltre che nel fegato, nel polmone e nel timo del feto. È attivato dal lisosfingolipide sfingosina 1-fosfato; accoppiato alle proteine G Gi e G12/13, attraverso le loro molecole effettrici, SIP4 modula la proliferazione, la differenziazione, la motilità e la migrazione cellulare.
Visualizzato a ~42 kDa
Immunogen
Proteina ricombinante con tag GST corrispondente a S1PR4/EDG6 umano.
Application
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:300 di un lotto rappresentativo ha rilevato S1PR4/EDG6 nel midollo osseo rosso umano e in tessuti tonsillari umani.
Per rivelare il recettore S1PR4/EDG6 utilizzate il nostro anticorpo anti-S1PR4/EDG6, clone 16B9.1, convalidato per l′impiego in Western Blotting e IHC.
Physical form
Formato: purificato
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto splenico di ratto.
Western blotting: una concentrazione di 1 µg/mL questo anticorpo ha permesso di rivelare S1PR4/EDG6 in 10 µg di lisato di tessuto splenico di ratto.
Other Notes
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
WGK
WGK 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)