Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 98.60 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
CHF 98.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
General description
Polvere per il tampone di trasferimento per gel mPAGE Bis-Tris. 10 sacchetti. Da ogni sacchetto si ottiene 1 litro di tampone di trasferimento 1X.
- Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Application
Il tampone di trasferimento mPAGE è formulato per il trasferimento delle proteine dai gel mPAGE Bis-Tris alla membrana. Per il classico trasferimento wet si utilizzerà il tampone 1X. Per il trasferimento semi-dry, si utilizza il tampone 2X. Per le istruzioni sulla ricostituzione del tampone consultare la guida per l'utente mPAGE.
Western Blotting
Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X) | description pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer) | description pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer) | description L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| packaging pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X) | packaging pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer) | packaging pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer) | packaging pkg of 10 gels |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?