Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32014001
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Milliflex®
Quality Segment
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
pharmaceutical(s)
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?