Vai a
MXPPA4VP1
Protocollo di convalida delle pompe Milliflex PLUS
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
25169090
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Categoria di servizi: servizi di convalida
Application
Il protocollo di convalida delle pompe Milliflex PLUS è pensato per rendere più veloce e più facile il processo di convalida e fa in modo che le prestazioni del sistema rimangano conformi alle specifiche convalidate
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXQUA4VP1MM2PA4VP1
description
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
description
The Milliflex Quantum validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
description
-
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex® Quantum
manufacturer/tradename
-
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)