Merck
MXPPLUS01
Pompa Milliflex PLUS, kit ad una testa
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
La pompa da vuoto compatta Milliflex Plus sveltisce la filtrazione, accelerando le analisi di Controllo di Qualità. Le unità filtranti Milliflex in combinazione con la pompa da vuoto Milliflex Plus formano una soluzione integrata in grado di assicurare risultati affidabili ed accurati anche negli ambienti caratterizzati da elevata produttività.
La sanitizzazione è facile e l’interruzione del lavoro è quindi mantenuta al minimo. Per aumentare ulteriormente la produttività, è possibile assemblare fino a tre pompe Milliflex PLUS in un′unica stazione di lavoro per volumi elevati utilizzabile da un solo operatore. Le prove rivelano che 3 pompe Milliflex PLUS sono più rapide di una rampa di filtrazione a 6 posti.
Supporto e assistenza
{HCompany} fornisce supporto tecnico e assistenza completa per contribuire a risparmiare risorse di CQ e facilitare la messa in funzione dell′unità tripla di pompe MilliFlex Plus nella routine di analisi del cliente. I nostri tecnici di comprovata esperienza saranno lieti di prestare assistenza.
Application
Birra; acqua imbottigliata; cosmetici; analisi di prodotti farmaceutici; determinazione della carica microbica; monitoraggio dell'acqua.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)