Vai a
MXPPLUS03
Kit a tre teste della pompa Milliflex Plus
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
La pompa da vuoto compatta Milliflex Plus semplifica la filtrazione, accelerando le analisi di Controllo di Qualità. Le unità filtranti Milliflex e la pompa da vuoto Milliflex Plus in combinazione formano una soluzione integrata in grado di produrre risultati affidabili e accurati negli ambienti caratterizzati da elevata produttività.
L′igienizzazione è facile per cui l′interruzione del lavoro è minima.’ Per aumentare ulteriormente la produttività, è possibile allestire una stazione di lavoro per volumi elevati con un massimo di tre pompe Milliflex PLUS per l′uso da parte di un solo operatore. L′analisi rivela che 3 pompe Milliflex PLUS sono più rapide di una rampa a 6 posti.
Supporto e assistenza
{HCompany} fornisce supporto tecnico e assistenza completa per contribuire a risparmiare risorse di CQ e facilitare la messa in funzione dell′unità tripla di pompe MilliFlex Plus nella routine di analisi del cliente. I nostri tecnici di comprovata esperienza saranno lieti di prestare assistenza.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)