NM0023
Sinonimo/i:
Cutting Die for Electrical Crimping Tool
Proprietà
100
non-sterile
NovaSeal
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
Descrizione
Mostra le differenze
1 of 1
Millipore
Kit di matrici di taglio NovaSeal
NM0040
Coperture protettive NovaSeal per tubi crimpati
NM0021
NM0022
1/2 in. ID x 3/4 in OD
1/2 in. ID x 3/4 in. OD - 200 pack
1/4 in. ID x 1/2 in. OD
3/8 in. ID x 5/8 in. OD
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
400
Explore all of our products under Kit di matrici di taglio NovaSeal
Scegli una delle versioni più recenti:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documenti section.