Vai a
P3C030D00
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Ultracel® 30 kDa, D Screen, 88 cm2
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa, holdup volume, 3.6 mL (in feed channel)
Sinonimo/i:
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
product line
Pellicon®
feature
holdup volume 3.6 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration), tangential flow filtration (TFF): suitable
H
0.8 cm (0.33 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
88 cm2
membrane area
88 cm2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
shipped in
ambient
General description
I dispositivi di filtrazione Pellicon® 3 sono cassette d’avanguardia ad alte prestazioni, perfette per gli anticorpi terapeutici ad alto titolo di oggi così come per i processi di filtrazione sempre più impegnativi che necessitano di pressioni e temperature operative più elevate e di procedure di lavaggio caustico più spinte.
Le cassette Pellicon® 3 con membrana Ultracel® sono progettate per la filtrazione di proteine terapeutiche (come gli anticorpi monoclonali) e le proteine ricombinanti e non ricombinanti
Questo dispositivo per ultrafiltrazione Pellicon® 3 (P3C030D00) è caratterizzato da pori da 30 kDa NMWCO, una superficie di filtrazione di 88 cm2 e una membrana PLCTK e misura 3,8 cm (alt.) x 17,8 cm (larg.) x 20,6 cm (lung.).
Features and Benefits
  • Robusta & affidabile – si adatta perfettamente ai processi di filtrazione di oggi, particolarmente complessi
  • Prestazioni elevate – garantisce risoluzione, rese e resistenza alla contropressione ottimali.
  • Recupero eccellente del prodotto – utilizzando membrane a tecnologia consolidata
  • Tecnologia void-free (niente spazi vuoti) – le membrane di nuova generazione sono in grado di risolvere praticamente qualsiasi problema di separazione
  • Priva di imperfezioni, per un′aderenza eccellente – Ultracel® utilizza membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso
  • Produzione automatizzata – assicura un livello e una continuità di prestazioni nonché un′affidabilità ineguagliabili
  • Installazione & manutenzione senza problemi – facile da istallare, facile da manutenere
Analysis Note
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Other Notes
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3C030C00P3C003C10P3C003C05
description
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa, holdup volume, 3.6 mL (in feed channel)
description
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa, holdup volume, 1.5 mL (in feed channel)
description
filtration area 1.14 m2, NMWCO 3 kDa, Holdup volume 170 mL
description
filtration area 0.57 m2, NMWCO 3 kDa
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
technique(s)
protein purification: suitable (concentration), analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable
technique(s)
buffer exchange: suitable, analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein purification: suitable (concentration), analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable
technique(s)
protein purification: suitable (concentration), analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable
filtration area
88 cm2
filtration area
88 cm2
filtration area
1.14 m2
filtration area
0.57 m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
material
polypropylene cap (for end), TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene screen
material
polypropylene screen, TPE seal, polypropylene cap (for end), composite regenerated cellulose (CRC) membrane
material
composite regenerated cellulose (CRC) , TPE seal, polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
material
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated), composite regenerated cellulose (CRC) , TPE seal, polypropylene screen
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate
parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
parameter
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
parameter
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto