Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?