Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm
Sterility:
non-sterile
Material:
PVDF , polypropylene (with polyester and silicone components )
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
PVDF , polypropylene (with polyester and silicone components )
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
membrane diam.
33 mm
size
≤2 mL , limited by vial volume
pore size
0.45 μm
Packaging
non sterile
Other Notes
Compatible with Aqueous acidic or basic media
SAMPLICITY® G2 system, Millex™-HV Filters, easy fill funnels
Legal Information
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For general laboratory use only
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?