Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
Blue base canister with a non-coring single needle minimizes blockage when piercing plastic containers.
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
blue Canister Base
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
input
liquid
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
For liquids in plastic containers.
shipped in
ambient
General description
Steritest® NEO è un dispositivo di filtrazione a membrana per test di sterilità di prodotti farmaceutici filtrabili. Il dispositivo semplifica ogni aspetto del test, dalla gestione alla tracciabilità. Il sistema chiuso minimizza i falsi positivi e offre i massimi livelli di qualità e affidabilità. Questo dispositivo garantisce che i prodotti farmaceutici non vengano mai esposti all'ambiente durante l′esecuzione del test. Questo sistema di test offre una procedura di analisi ottimizzata e pienamente conforme alle normative se associato alla pompa Steritest® Symbio, ad accessori specifici e a terreni di coltura e fluidi di risciacquo di alta qualità. L′adattatore non perforante dell′ago forato lateralmente riduce al minimo il rischio di ostruzione del lume. È incluso un ago di ventilazione separato per il trasferimento del prodotto in esame, del terreno di coltura o del tampone di risciacquo. I canister con la base blu contraddistinguono la membrana in esteri misti di cellulosa (MCE), che fornisce una portata di filtrazione ottimale con i prodotti standard.
Application
Features and Benefits
- Un riferimento unico per i test di sterilità con i nostri dispositivi, le pompe, i terreni, i liquidi e i servizi
- I dispositivi Steritest® vengono prodotti nel nostro Centro di Eccellenza di Molsheim, in Francia, con standard di controllo qualità elevati che prevedono il rilascio di un Certificato di Qualità per ogni singolo lotto.
- Nuovo modello di ago
- Gestione intelligente delle operazioni
- Sistema completamente chiuso
- Prestazioni costanti
- Nuovo strumento per la disconnessione dei tubi
Packaging
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description For liquids in plastic containers., Blue base canister with a non-coring single needle minimizes blockage when piercing plastic containers. | description For soluble powders in ampoules., Blue base canister with a single needle for transfer into and out of ampoules. | description For liquids in large vials., Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa., pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed | description For liquids in syringes., Blue base canister with vented double needle adapter for sequential testing of syringe contents and needle surfaces. |
| compatibility For liquids in plastic containers. | compatibility For soluble powders in ampoules. | compatibility For liquids in large vials. | compatibility For liquids in syringes. |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 10 blisters per box, Single packed | packaging pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed | packaging pkg of 10 blisters per box, Single packed |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| material plain filter, stainless steel (for needle), Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister) | material PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), plain filter, stainless steel (for needle), Nylon 66 adapter (for needle) | material plain filter, stainless steel (for needle), Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), mixed cellulose esters (MCE) membrane | material Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), styrene-acrylonitrile (SAN) (For Canister), mixed cellulose esters (MCE) membrane, stainless steel (for needle) |
| agency JP (4.06), EP (2.6.1), USP 71 | agency JP (4.06), USP 71, EP (2.6.1) | agency USP 71, EP (2.6.1), JP (4.06) | agency EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71 |
| matrix MF-Millipore™ | matrix MF-Millipore™ | matrix MF-Millipore™ | matrix MF-Millipore™ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispositivo Steritest® NEO
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?