Merck
AI Assist - BETA
Ottieni risposte più rapide grazie all'intelligenza artificiale
82005BC
Assurance®GDS Adaptor Box Power Cable US
Assurance GDS®
Sinonimo/i:
Power Cable
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26121629
eCl@ss:
27400102
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
Assurance GDS®
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
AI Assist - BETA
General description
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable US is an essential part to be used with the GDS Adaptor Box for the GDS Rotor-Gene Q. As part of the GDS system, the Adaptor Box improves laptop connectivity and PCR run flexibility, allowing one laptop to control up to five Rotor-Genes at one time.
Application
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable US is an essential part used with the Assurance® GDS Adaptor Box.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)