Vai a
ERMFA415
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material, 160 J
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
life science and biopharma
Packaging
Set of 5
Analysis Note
For more information please see:
ERMFA415
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ERMFA016ERMFA013ERMFA015
description
ERM®, certified reference material, 160 J
description
ERM®, certified reference material, 120 J
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
certified by the BSC, ERM®
agency
certified by the BSC, ERM®
agency
ERM®, certified by the BSC
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)