Vai a
RE-PD3-1
Recombinant Pru du 3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(11.7 kD)
manufacturer/tradename
InBio
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Source: E. coli Purification: Purified from E. coli culture by multi-step chromatography.
Formulation: 0.2M Arginine, 1X PBS, pH 7.4. Filtered through 0.22µm filter.
Notes: (1) rPru du 3 has an N-terminal 8xHis-tag.
(2) N-glycosylation motif at position 33 was mutated (N33Q).
Disclaimer
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
REPV11REFE21REFE31
vibrant-m
REPD31
Recombinant Pru du 3
vibrant-m
REPV11
Recombinant Pis v 1
vibrant-m
REFE21
Recombinant Fag e 2
vibrant-m
REFE31
Recombinant Fag e 3
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
>95%
assay
>95%
assay
>95%
assay
>95%
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
(11.7 kD)
mol wt
(16kD)
mol wt
(17 kD)
mol wt
(19kD)
manufacturer/tradename
InBio
manufacturer/tradename
InBio
manufacturer/tradename
InBio
manufacturer/tradename
InBio
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)