Vai a
19475
Aminoallyl-dUTP-Cy®5 triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(3-Aminoallyl)-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate, labeled with Cy®5 triethylammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 nmol
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 213.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H58N5O21P3S2 · xC6H15N
Peso molecolare:
1162.01 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32150313
CHF 213.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H](N2C(NC(C(/C=C/CNC(CCCCCN(C3=C(C/4(C)C)C=C(S(=O)(O)=O)C=C3)C4=C\C=C\C=C\C5=[N+](CC)C6=CC=C(S(=O)([O-])=O)C=C6C5(C)C)=O)=C2)=O)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C45H58N5O21P3S2.C6H15N/c1-6-48-34-20-18-30(75(62,63)64)24-32(34)44(2,3)38(48)15-9-7-10-16-39-45(4,5)33-25-31(76(65,66)67)19-21-35(33)49(39)23-12-8-11-17-40(52)46-22-13-14-29-27-50(43(54)47-42(29)53)41-26-36(51)37(69-41)28-68-73(58,59)71-74(60,61)70-72(55,56)57;1-4-7(5-2)6-3/h7,9-10,13-16,18-21,24-25,27,36-37,41,51H,6,8,11-12,17,22-23,26,28H2,1-5H3,(H7-,46,47,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67);4-6H2,1-3H3/b14-13+;/t36-,37-,41-;/m1./s1
InChI key
YSKSFNTVPAYJLX-OHCXCEGRSA-N
Legal Information
Cy is a registered trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0410A5660
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥85%, lyophilized powder
description
≥75%, lyophilized powder
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥85%
assay
≥75%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
pH
7.0-8.0
pH
-
pH
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the application or use of this product? and what are the reagents you supplied with this and in what condition? kindly provide the details on this
    1 answer
    1. Aminoallyl-dUTP-Cy5 is recommended for direct enzymatic labeling of DNA or cDNA, such as by PCR and Nick Translation. This product is incorporated as a substitute for its natural counterpart, dTTP. The resulting dye-labeled DNA or cDNA probes are ideally suited for fluorescence hybridization applications, including FISH or microarray-based gene expression profiling. Optimal substrate properties and labeling efficiency are ensured by an optimized linker attached to the C5 position of uridine. The product is supplied in a concentration of 10 nmol.