Vai a
314331
Toluene-(methyl-14C)
≥98% (GC, HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H514CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (GC, HPLC)
extent of labeling
1-15 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[14CH3]c1ccccc1
Packaging
Packaged in break-seal ampule
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)