Vai a
62070
Leupeptina
>4000 U/mg
Sinonimo/i:
Acetil-Leu-Leu-Arg-al, N-acetil-L-leucilL-leucil-L-arginina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 205.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 810.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
CHF 205.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
specific activity
>4000 U/mg
input
general use sample(s)
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Biochem/physiol Actions
Inibitore delle serina e cisteina proteasi. Inibisce plasmina, tripsina, papaina, calpaina e catepsina B. Non inibisce pepsina, catepsina A e D, trombina o α-chimotripsina. Concentrazione efficace 10-100 μM.
Inibitore delle serina e cisteina proteasi. Inibisce plasmina, tripsina, papaina, calpaina e catepsina B. Non inibisce pepsina, catepsina A e D, trombina o α-chimotripsina. Concentrazione efficace 10-100 μM. Sono stati effettuati numerosi studi con la leupeptina per proteggere dalla perdita dell′udito causata dalla iperstimolazione acustica o dall′antibiotico ototossico gentamicina. (Si ritiene che la perdita delle cellule ciliate della coclea sia mediata dalla calpaina.)
Analysis Note
Leupeptin gives multiple peaks on HPLC due to equilibria among three forms in solution. Purity determined using three main peaks. Majority of contaminating peptide is racemized leupeptin.
Other Notes
Inhibitor of trypsin, plasmin, papain and cathepsin B
1 U corresponds to the amount of inhibitor which reduces the trypsin activity by 1 BAEE-U. (1 BAEE-U is the amount of enzyme which increases the absorbance at 253 nm by 0.001 per minute at pH 7.6 and 25 °C; BAEE, Cat. No. 12880, as substrate)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L2884L5793L8511
Leupeptina >4000 U/mg
Sigma-Aldrich
62070
Leupeptina
Leupeptina microbial, ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L2884
Leupeptina
Leupeptina BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L5793
Leupeptina
Leupeptina synthetic, ≥85% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8511
Leupeptina
description
>4000 U/mg
description
microbial, ≥90% (HPLC)
description
BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
description
synthetic, ≥85% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
synthetic
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.), H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)