Vai a
89952
Fluorescent IEF-Marker pI 7.6 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Sinonimo/i:
IEF-Marker fluorescent pI 7.6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 312.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105336
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 312.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M phosphate pH 7.6
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
Application
Suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Preparation Note
Filtered through a 0.45 μm membrane filter.
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1 μl per lane).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
899517573489478
description
1 mg/mL in 10 mM HCl
description
1 mg/mL in 4 mM HCl
description
3 mg/mL in H2O
description
2 mg/mL in 10 mM HCl
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M phosphate pH 7.6
fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
fluorescence
λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1
fluorescence
λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
concentration
3 mg/mL in H2O
concentration
2 mg/mL in 10 mM HCl
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)