Vai a
P4850
Proteinasi K
buffered aqueous glycerol solution, Molecular Biology, ≥800 units/mL
Sinonimo/i:
Endopeptidasi K
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Concentration:
≥10 mg/mL, ≥800 units/mL
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
28.93 kDa
concentration
≥10 mg/mL, ≥800 units/mL
impurities
≤0.5 ppm DNA (PicoGreen® assay)
foreign activity
DNase, Nickase and RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
Application
Il prodotto è stato usato per studiarne gli effetti pre-trattamento sulla fibroina della seta. Gli aspetti analizzati in questo studio includevano le proprietà cristallografiche dell′idrossiapatite (HAp), oltre alla microstruttura e la microdurezza dei compositi. L′enzima è stato usato anche per facilitare l′accesso delle sonde all′rRNA con le tecniche FISH per rilevare Staphylococcus aureus patogeno.
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
La proteinasi K derivata da Tritirachium album è stata usata:
  • per l′estrazione di DNA dell′herpes virus da cellule epiteliali endometriali bovine
  • per l′estrazione di RNA virale da tamponi nasali
  • come componente del blocco di fase e del tampone di lisi per la PCR diretta
Biochem/physiol Actions
La proteinasi K ha un′ampia specificità e degrada diverse proteine anche allo stato nativo. Scinde principalmente il legame peptidico adiacente al gruppo carbossilico di aminoacidi alifatici e aromatici con α-amino gruppi bloccati. Il peso molecolare della proteinasi K risulta essere di 28 930 Da in base alla sequenza aminoacidica e di 28 500 Da all′SDS-PAGE. Il pH ottimale è compreso tra 7,5 e 9,0 e il punto isoelettrico è 8,9. Per l′attivazione è necessario Ca2+ (1-5 mM). Il DIFP (diisopropilfluorofosfato) o il PMSF (fenilmetilsolfonil fluoruro) inibiscono la proteinasi K.
La proteinasi K è una serin proteasi stabile e molto reattiva. Le evidenze emerse da studi sulla struttura cristallina e molecolare indicano che l′enzima appartiene alla famiglia delle subtilisine con una triade catalitica nel sito attivo (Asp39-His69-Ser224). È stabile in un vasto assortimento di ambienti: pH, sali tampone, detergenti (SDS) e temperatura. In presenza di SDS 0,1-0,5%, la proteinasi K conserva la sua attività e digerisce una serie di proteine e nucleasi nelle preparazioni di DNA senza compromettere l′integrità del DNA isolato.
Physical form
Soluzione in glicerolo al 40% (v/v) contenente Tris HCl 10 mM, pH 7,5, con 1 mM di acetato di calcio.
Other Notes
Una unità idrolizza l′emoglobina denaturata con urea per produrre l′equivalente di colore di 1,0 μmole di tirosina al minuto a pH 7,5 e a 37 °C (colore dal reagente Folin-Ciocalteu).
Legal Information
PicoGreen is a registered trademark of Life Technologies
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2308P5568SRE0005
Proteinasi K buffered aqueous glycerol solution, Molecular Biology, ≥800 units/mL
Sigma-Aldrich
P4850
Proteinasi K
Proteinasi K lyophilized powder, Molecular Biology, BioUltra, ≥30 units/mg protein
Sigma-Aldrich
P2308
Proteinasi K
Proteinasi K ≥500 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
Sigma-Aldrich
P5568
Proteinasi K
Proteinasi K Reagents designed and manufactured under current ISO 13485 certification.
Sigma-Aldrich
SRE0005
Proteinasi K
description
buffered aqueous glycerol solution, Molecular Biology, ≥800 units/mL
description
lyophilized powder, Molecular Biology, BioUltra, ≥30 units/mg protein
description
≥500 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
description
Reagents designed and manufactured under current ISO 13485 certification.
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
concentration
≥800 units/mL, ≥10 mg/mL
concentration
-
concentration
≥10 mg/mL, ≥500 units/mL
concentration
≥800 unit/mL, ≥10 mg/mL protein
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
foreign activity
DNase, Nickase and RNase, none detected
foreign activity
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteinasi K
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)