Vai a
WGA2
Kit completo di amplificazione dell′intero genoma (WGA) GenomePlex®
Optimized kit with enzyme for amplifying a variety of DNA including FFPE tissue
Sinonimo/i:
Whole genome amplification kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 reactions
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 178.00
50 reactions
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 618.00
500 reactions
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 5050.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41121800
CHF 178.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Il kit per l′amplificazione dell′intero genoma GenomePlex® (Complete Whole Genome Amplification) utilizza una tecnologia proprietaria basata sulla frammentazione casuale del DNA genomico e sulla creazione, a partire dai frammenti di DNA ottenuti, di una libreria di molecole fiancheggiate da siti di priming universali amplificabili mediante PCR. La WGA si ottiene mediante l′amplificazione con PCR delle molecole della libreria, utilizzando dei primer universali. Il kit contiene tutto il necessario per l'amplificazione dell'intero genoma, inclusa una polimerasi ottimizzata, la WGA DNA polimerasi. Può essere utilizzato in diverse applicazioni ed è adatto per l'uso con DNA genomico purificato da una varietà di fonti tra cui campioni di sangue su carta, sangue intero, tamponi orali, terreno, piante e siero. Consente al ricercatore di generare un'amplificazione rappresentativa del DNA genomico, che viene amplificato circa 500 volte.
Application
Il Kit GenomePlex® Complete Whole Genome Amplification (WGA) è stato utilizzato per l'amplificazione del DNA. Il kit è adatto anche per applicazioni successive tra cui:
  • analisi di microarray
  • analisi di SNP
  • analisi di STR
  • archiviazione del DNA
Features and Benefits
  • Rendimento più elevato a partire da un quantitativo minimo di templato: amplificazione di quantitativi di DNA genomico nell′ordine dei nanogrammi con rese nell′ordine dei microgrammi (circa 10 μg) in meno di tre ore
  • Quantitativi di campione nell′ordine dei nanogrammi possono essere conservati a –20 °C per impieghi futuri
  • È possibile scegliere tra diverse fonti di DNA: sangue intero, tampone orale, campione di sangue su carta, piante, terreno e tessuti fissati in formalina inclusi in paraffina (FFPE)
  • La DNA polimerasi Whole-genome amplification (WGA) aumenta la precisione dell'amplificazione
  • Si ottiene la rappresentazione dell′intero genoma, senza bias allelico
  • Compatibile con molte applicazioni a valle come saggi TaqMan®, analisi di polimorfismi a singolo nucleotide (SNP), ibridazione genomica comparativa (CGH)
Other Notes
Le sequenze dei primer universali contenuti in questo kit sono considerate riservate.
Legal Information
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da uno o più brevetti USA tra i seguenti e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 e richieste di brevetto fuori degli USA corrispondenti al brevetto USA scaduto n. 5,079,352. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede alcun diritto a qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa senza limitazioni la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti dietro pagamento o altro corrispettivo commerciale. Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici brevettati da Roche richiedono una licenza separata di Roche. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze possono essere ottenute contattando il Direttore Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
WGA1WGA4WGA3
description
Optimized kit with enzyme for amplifying a variety of DNA including FFPE tissue
description
Kit for whole genome amplification from a variety of DNA sources including FFPE tissue
description
Amplify genome of a single cell
description
Reamplification of WGA product with minimal bias
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
dilution
(WGA)
dilution
(WGA)
dilution
(WGA)
dilution
(WGA)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • Water, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
    SDS
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can I use Product WGA2, GenomePlex® Amplification Kit, to amplify DNA from a single cell?
    1 answer
    1. Using this kit to amplify DNA from a single cell is not recommended.  We recommend using the GenomePlex Single Cell WGA Kit (WGA4) for such application.  WGA4 was developed for use with single cells and includes an optimized cell lysis protocol which has been incorporated into the fragmentation step.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Is the WGA2 GenomePlex® Amplification Kit polymerase compatible with TA cloning?
    1 answer
    1. WGA polymerase is compatible with TA cloning with the following alteration to the PCR step: Be sure to include a 7 to 30 minute extension at 72°C after the last cycle to ensure that all PCR products are full length and 3´ adenylated.
      Helpful?
  4. If starting with fragmented DNA, what is the smallest size fragment which can be successfully amplified with Product WGA2, GenomePlex® Amplification Kit, and do I still need to do the fragmentation step?
    1 answer
    1. The kit works best for fragments 400 bp and larger. When starting with fragmented DNA, we recommend: (1) skipping the fragmentation heat step, although the buffer should be added, and (2) increasing the PCR cycles from 14 to 20.
      Helpful?
  5. Can I amplify single stranded DNA with WGA2, GenomePlex® Amplification Kit?
    1 answer
    1. When starting with single stranded starting materials, we recommend (1) skipping the fragmentation heat step, although the buffer should be added and (2) increasing the PCR cycles from 14 to 20.  Note that if the ssDNA is actually cDNA from polyadenylated RNA, the kit will likely not give good representation of the input material, as the poly(T) ends constitute a large, non-random fraction.
      Helpful?
  6. What is the major difference between WGA1 and WGA2 kits?
    1 answer
    1. Functionally, WGA1 and WGA2 kits are identical. The only difference between the two kits is that WGA2 is supplied with the WGA polymerase.