Vai a
A263
ATPA
solid
Sinonimo/i:
(RS)-2-Amino-3-(3-hydroxy-5-tert-butylisoxazol-4-yl)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, H2O: 2.5 mg/mL
SMILES string
CC(C)(C)c1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)7-5(8(13)12-16-7)4-6(11)9(14)15/h6H,4,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
PIXJURSCCVBKRF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective kainate receptor agonist.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)