Vai a
A6435
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 56.80
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
AlK(SO4)2 · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.39
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
233-141-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 56.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
92 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Application
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate has been used as an adjuvant of ovalbumin to induce anaphylaxis in mice.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)