Vai a
A7973
[Arg13] Amyloid-β-Protein Fragment 1-40
≥80% (HPLC), lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 512.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥80% (HPLC)
Mol wt:
4350
CHF 512.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
4350
composition
Peptide Content, ≥70%
solubility
H2O: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Application
Used to study the effect of Arg13 on Aβ aggregation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2326SCP0031A4723
description
≥80% (HPLC), lyophilized powder
description
≥90% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC), lyophilized powder
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
mol wt
4350
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
1324
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)